Learn More
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Beschreibung
- PP (Polypropylen)
- Durchscheinend
- Autoklavierbar
- Skala zum Messen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (metrisch) Basis | 95 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 116 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Enthält | Griff |
Menge | 6/Pckg. |
Typ | Becher |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur