Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau Artikelnummer.: 10699772
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Artikelnummer. 10699772 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 10699772
Marke: Buerkle™ 71041000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus praktisch unzerstörbarem und hochtransparentem Polypropylen. Buerkle™ Graduierte Messbecher aus Kunststoff mit Griff
  • Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C 
  • Suitable for foodstuff
  • Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 95 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 116 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 170 mm
Enthält Griff
Menge 6 Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Name des Produkts
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau >