Learn More
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel
Artikelnummer. 15888638
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 bis 3,4 μm
6 bis 6,4 μm
Beschreibung:
Leer-Kalibrierpartikel
Rainbow Fluoreszenzpartikel (Fluoreszenz im mittleren Bereich FL1)
Rainbow Fluoreszenzpartikel (hohe Intensität)
Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15888638
Marke: BD 556286
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
  • Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
  • Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
  • Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
  • Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
  • In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
  • Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
  • Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
  • Rainbow-Kalibrierungspartikel (8 Peaks)
    • Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
  • Fluoreszierende Rainbow-Partikel (hohe Intensität)
    • Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
    • Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
    Rainbow-Fluoreszenzpartikel (mittlere FL1-Fluoreszenz)
    • Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
  • Leer-Kalibrierpartikel
    • Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
    • Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
    • Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 107 Partikel/ml
    Zertifizierung/Konformität 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
    Beschreibung Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
    Durchmesser (metrisch) 3 bis 3,4 μm
    Inhalt und Lagerung Wässrige Lösung mit 0,01 % NP40 und ≤0,02 % Natriumazid
    Format Flüssig
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Material Polystyrol
    Enthält Mischung von Regenbogenpartikeln, die mit 6 unterschiedlichen Fluoreszenzintensitäten gefärbt werden
    Volumen (metrisch) 5 mL
    Farbe Klar
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie