Learn More
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 bis 3,4 μm
6 bis 6,4 μm
Beschreibung:
Leer-Kalibrierpartikel
Rainbow Fluoreszenzpartikel (Fluoreszenz im mittleren Bereich FL1)
Rainbow Fluoreszenzpartikel (hohe Intensität)
Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
- Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
- Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
- Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
- In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
- Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
- Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
- Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 107 Partikel/ml |
| Zertifizierung/Konformität | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
| Beschreibung | Rainbow Fluoreszenzpartikel (hohe Intensität) |
| Durchmesser (metrisch) | 3 bis 3,4 μm |
| Inhalt und Lagerung | Wässrige Lösung mit 0,01 % NP40 und ≤0,02 % Natriumazid |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Material | Polystyrol |
| Enthält | Einzelne Population von Regenbogenpartikeln, die bis zu einer einzigen fluoreszierenden Intensität gefärbt werden |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Mehr anzeigen |