Learn More
BD Human Th17/Treg Phenotyping Kit
Simultaneously view TH17 and regulatory T cells in human model systems
Marke:  BD 560762
Artikelnummer. 15870469
  • 970.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Human Th17/Treg Phenotyping Cocktail (CD4 PerCP-Cy™ 5.5, IL-17A PE, FoxP3 Alexa Fluor™ 647), Human FoxP3 Buffer A (10X), Human FoxP3 Buffer B (50X), BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor
Beschreibung
Beschreibung
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Allow for staining of surface CD4 along with intracellular factors
  • Can be used to analyze ex vivo lymphoid cell samples or to monitor CD4+ T cell differentiation by cells cultured within various experimental model systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.