Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate
Wird in der Molekulargenetik zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenstoff- und Stickstoffanforderungen verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate wird nach den Formeln von Wickerham hergestellt.
Marke: BD 233520
Beschreibung
Medien mit Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate sind in vielen Anwendungen für die Untersuchung von Hefen in der Molekulargenetik enthalten. Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
- Enthält alle wichtigen Nährstoffe und Vitamine, die für die Kultivierung von Hefen erforderlich sind und stellen eine Stickstoff- und Kohlenhydratquelle dar.
- Es fehlen die Aminosäuren Histidin, Methionin und Tryptophan sowie Ammoniumsulfat.
- Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
- Zeigt eine gute Kulturreaktion auf Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080.
- PH (0,17% Lösung, 25 °C): 4,5 ± 0,2
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
< 30 °C | |
Hefe-Stickstoff-Basis | |
Ungefähre Formel pro Liter:
|
|
Flasche |
Hellgelblich-beige | |
Dehydriertes Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
Zu Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und der Zellmorphologie | |
100 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride