Learn More
BD Difco™ Hefe-Stickstoffbasis ohne Aminosäuren
Artikelnummer. 17234363
Click to view available options
Menge:
100 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
10 Kilogramm
2 Kilogramm
Artikelnummer. 17234363
Marke: BD 291940
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Aminosäure- und Kohlenhydratvorgaben verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Nitrogen-Base ohne Aminosäuren ist ein Trockenkulturmedium, das in vielen Anwendungen der Molekulargenetik verwendet wird. Zubereitet nach den Formeln von Wickerham.
Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren enthält alle essentiellen Vitamine und anorganischen Salze, die für die Kultivierung von Hefen mit Ausnahme von Histidin, Methionin, Tryptophan und einer Kohlenhydratquelle erforderlich sind.
  • Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
  • Gute Kulturreaktion mit Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080
  • PH (0,67% Lösung, 25 °C): 5,4 ± 0,2
Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9000
Farbe Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren
Produkttyp Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren
Zusammensetzung Stickstoffversorgung:  Ammoniumsulfat 5 g/l
Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiamin-Hydrochlorid 400 μg/l
Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500,0 μg/l, Kupfersulfat 40,0 μg/l, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Eisen(III)-chlorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l
Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumchlorid 0,1 g/l, Calciumchlorid 0,1 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf der Stickstoffassimilation
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g