Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
56.30 € - 159.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Food Contact Certified |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlusstyp | Metal Toggle Joint |
Farbe | White |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11762545
|
Gilac™
G173421 |
30 l |
56.30 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11712555
|
Gilac™
G178721 |
50 L |
79.55 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11732555
|
Gilac™
G178921 |
100 L |
159.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Food contact certified plastic barrel
- Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
- Global and specific migration test approved
- Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
- Handling is easy and can be opened completely
Spezifikation
Food Contact Certified | |
Metal Toggle Joint | |
HDPE | |
Je 1 |
Ja | |
White | |
–40 bis 90 °C | |
Rund |