Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
Marke:  Gilac™ G178721
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11712555
  • 79.55 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Food contact certified plastic barrel
  • Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
  • Global and specific migration test approved
  • Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
  • Handling is easy and can be opened completely
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
Food Certified Barrel
13.2 gal.
White
-40°C to 90°C
Rund
540 mm
1.3 ft.
393 mm
2.2 kg
Yes
Metal Toggle Joint
50 L
HDPE
Je 1
1.8 ft.
1 ft.
320 mm
4.9 lb.