Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
Marke:  Gilac™ G178921
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11732555
  • 159.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Food contact certified plastic barrel
  • Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
  • Global and specific migration test approved
  • Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
  • Handling is easy and can be opened completely
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
Food Certified Barrel
26.4 gal.
White
-40°C to 90°C
Rund
650 mm
1.6 ft.
492 mm
4.1 kg
Yes
Metal Toggle Joint
100 L
HDPE
Je 1
2.1 ft.
1.3 ft.
400 mm
9 lb.