Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
Marke:  Gilac™ G173421
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11762545
  • 56.30 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Food contact certified plastic barrel
  • Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
  • Global and specific migration test approved
  • Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
  • Handling is easy and can be opened completely
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
Lebensmittel-Barrel
7.9 gal.
White
–40 bis 90 °C
Rund
430 mm
1.1 ft.
338 mm
1.6 kg
Ja
Metal Toggle Joint
30 l
HDPE
Je 1
1.4 ft.
10.6 in.
270 mm
3.5 lb.