Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Artikelnummer. p-4531520 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 UV/UF
RO-Flussrate:
12L/hr .
12 l/h
3L/hr .
3 l/h
6L/hr .
6 l/h
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11337021
Brand: Thermo Scientific™ 50129688
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Umwandlung von Leitungswasser sowohl zu Typ 1 Wasser gemäß ASTM mit dem kompakten, All-in-One Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem.
Mit dem kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem können Sie aus Leitungswasser sowohl Typ 1 Wasser gemäß ASTM als auch Typ 2 Wasser herstellen – alles in einem Gerät.. Das Komplettsystem erzeugt 3 bzw. 6 Liter Reinstwasser pro Stunde. Das Smart2Pure 3 und 6 verfügt über einen integrierten 6 l-Tank zum Speichern von Typ 2 Wasser. Beim Smart2Pure 12 können Sie ganz nach Ihren individuellen Kapazitätsanforderungen zwischen einem 30- oder 60 l-Tank wählen. Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit für einen kontrollierten Fluss und neigbares Display für optimale Ablesbarkeit. Das System kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden.
Auf Dauer wirtschaftlich:
  • Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel.
  • Modul 1  bietet eine Kombination aus Vorbehandlung und Umkehrosmose-Membran
  • Modul 2 umfasst eine Reinstwasserkartusche, die ein hochwertiges, ultrareines Harz für eine konsistente Reinheit und eine lange Kartuschenlebensdauer enthält.
Leicht zu bedienen:
  • Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit gewährleistet einen kontrollierten Fluss.
  • Neigbares Display für optimale Ablesbarkeit.
  • Für eine Reinstwasserqualität ganz nach Bedarf sind optionale UV-Lampen und Ultrafilter erhältlich.
Intelligenter integrierter 6 l-Tank für Smart2Pure 3 und 6:
  • Aus pigmentfreiem Material
  • Auslass am konischen Boden ermöglicht eine komplette Entleerung sowie effiziente Reinigung und Desinfektion.
Smart2Pure 12 bietet Reservoiroptionen (30 l oder 60 l):
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung per Hand.
  • Ein steriler Belüftungsfilter/Tanküberlaufauslass schützt vor Kontamination durch Mikroorganismen.
  • Ein optionaler CO2 -Absorber verhindert zu hohe TOC-Werte durch den Einzug von CO2.
  • Der Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig.
  • Die Umwälzpumpe schützt bei Stillstand das Reinwasser vor Bakterienbefall und sorgt für niedrige Leitfähigkeitswerte.
  • Optionale platzsparende Wandmontage.
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung sowie eine effiziente Reinigung und Desinfektion. 
Optionaler Hand-Dispenser:
  • Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bakterienretention 99 %
Leitfähigkeit Typ 1: 0.055 µS/cm; Typ 2: 0.067 bis 0.1 µS/cm
Bakterieller Gehalt <0,01 KBE/ml
Endotoxin-Konzentration 0,005 EU/ml
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Konus
Flussrate 0,6 l/min
Art des Produktwassers Typ 1
Elektrischer Widerstand Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Typ Wasseraufbereitungssystem
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Enthält Interner 6 l-Tank mit Belüftungsfilter, RO-/Vorbehandlungskartusche, Reinstwasserkartusche, steriler 0,2 μm-Filter, Druckregler, UV-Lampe und UF-Filter.
Modell Smart2Pure 3 UV/UF
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml <1
Permeatleistung 3 l/h bei 10 °C
Leistungsaufnahme 0,06 kW
RO-Flussrate 3 l/h
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 545 mm
Tiefe (metrisch) 400 mm
Nettogewicht (metrisch) 22 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.