Learn More
Thermo Scientific™ B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem
Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an.
554.00 € - 2510.00 €
Spezifikation
Speisewassertemperatur (angloamerikanisch) | 40 °F bis 120 °F |
---|---|
Speisewassertemperatur (metrisch) | 4 °C° bis 49 °C° |
Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) | 0,5 Zoll |
Einlassanschluss NPTF (metrisch) | 1,3 cm |
Eingangsdruck | 100 psig |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15235689
|
Thermo Scientific™
D4505 |
Halbgrößenhalter |
555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11830900
|
Thermo Scientific™
D4511 |
Einzelhaltermodul zur Wasseraufbereitung |
554.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12321278
|
Thermo Scientific™
D4521 |
Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser |
2510.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17872110
|
Thermo Scientific™
D4521 |
Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an. Die modulare Bauweise bietet die Möglichkeit, weitere Halter je nach Bedarf hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen Einzel-, Doppel- und Halbgrößenhalter. Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung erleichtern den Austausch von Kartuschen.
Merkmale:- Erzeugt je nach Modell bis zu 4 l/min.
- Einfacher Kartuschenaustausch dank Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung.
- Kann mit dem Thermo Scientific Pura-Lite™ Reinheitsindikator oder digitalem Reinheitsmesser zur Überwachung der Wasserqualität eingesetzt werden.
Einzel-Modul:
- Einfaches System ohne Ablassventil oder Reinheitsindikator.
- Erzeugt bis zu 4 l/min.
Doppel-Modul:
- Inklusive Ablassventil
- Erzeugt bis zu 4 l/min.
- Zur Auswahl stehen Modelle mit digitalem Reinheitsmesser oder Pura-Lite™ “Go/No Go”-Widerstandsanzeige.
Halbgrößenhalter:
- Erzeugt bis zu 2 l/min.
- Lässt sich einfach an B-Pure Systeme in voller Größe anbringen.
- Höhere Flexibilität bei der Wahl des Aufstellorts dank kompakter Maße.
Erforderlich:
Kartuschen (separat erhältlich)
Empfohlen für:
Vorbehandlung, Deionisierung
Hinweis:
Das Thermo Scientific H2O Select Programm unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen B-Pure Systems. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
40 °F bis 120 °F | |
0,5 Zoll | |
100 psig | |
7 in. |
4 °C° bis 49 °C° | |
1,3 cm | |
1 bis 10 MΩ·cm (je nach verwendeter Kartusche) | |
17,8 cm |