Learn More
Thermo Scientific™ B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an. Die modulare Bauweise bietet die Möglichkeit, weitere Halter je nach Bedarf hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen Einzel-, Doppel- und Halbgrößenhalter. Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung erleichtern den Austausch von Kartuschen.
- Der Modulaufbau bietet die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Halter hinzuzufügen Stellt je nach Modell bis zu 4 l/min her Einfacher Kartuschenaustausch durch die Entnahme mit einer Vierteldrehung der Behälter Verwendbar mit Thermo Scientific Pura-Lite™ Anzeige oder digitalem Reinheitsmesser zur Überwachung der Wasserqualität Verfügbar in Groß oder Klein (halbe Größe) Kartuschen-Variante bei Platzmangel
- Einfaches System ohne Absaugventil oder Reinheitsanzeige Stellt bis zu 4 l/min her
- Mit Absaugventil Stellt bis zu 4 l/min her Wahlweise mit digitalem Reinheitsmesser oder Pura-Lite “Go/No-Go” Widerstandsanzeige
- Stellt bis zu 2 l/min her Leichter Anschluss an B-Pure Vollsysteme Kompakte Größe bietet Flexibilität bei der Anbringung
Vorbehandlung, Deionisation
Das Thermo Scientific H2O2Select Program dient der Auswahl des richtigen B-Pure-Systems. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CSA |
| Beschreibung | Einzelhaltermodul |
| Flussrate | 4 l/min |
| Speisewassertemperatur (angloamerikanisch) | 40 °F bis 120 °F |
| Speisewassertemperatur (metrisch) | 4 °C° bis 49 °C° |
| Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) | 0,5 Zoll |
| Einlassanschluss NPTF (metrisch) | 1,3 cm |
| Eingangsdruck | 100 psig |
| Erfordert | B-Pure Voll-Kartusche |
| Elektrischer Widerstand | 1 bis 10 MΩ·cm (je nach verwendeter Kartusche) |
| Mehr anzeigen |