Learn More
Thermo Scientific™ B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem
Artikelnummer. 12321278 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser
Einzelhaltermodul zur Wasseraufbereitung
Halbgrößenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12321278
Marke: Thermo Scientific™ D4521
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an.
Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an. Die modulare Bauweise bietet die Möglichkeit, weitere Halter je nach Bedarf hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen Einzel-, Doppel- und Halbgrößenhalter. Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung erleichtern den Austausch von Kartuschen.
Einzel- oder Doppelhalter stehen zur Auswahl.
  • Der Modulaufbau bietet die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Halter hinzuzufügen Stellt je nach Modell bis zu 4 l/min her Einfacher Kartuschenaustausch durch die Entnahme mit einer Vierteldrehung der Behälter Verwendbar mit Thermo Scientific Pura-Lite™ Anzeige oder digitalem Reinheitsmesser zur Überwachung der Wasserqualität Verfügbar in Groß oder Klein (halbe Größe) Kartuschen-Variante bei Platzmangel
Single Module
  • Einfaches System ohne Absaugventil oder Reinheitsanzeige Stellt bis zu 4 l/min her
Double Module
  • Mit Absaugventil Stellt bis zu 4 l/min her Wahlweise mit digitalem Reinheitsmesser oder Pura-Lite “Go/No-Go” Widerstandsanzeige
Half-Size Holder
  • Stellt bis zu 2 l/min her Leichter Anschluss an B-Pure Vollsysteme Kompakte Größe bietet Flexibilität bei der Anbringung
Kartuschen (separat erhältlich)
Vorbehandlung, Deionisation
Das Thermo Scientific H2O2Select Program dient der Auswahl des richtigen B-Pure-Systems. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CSA
Beschreibung Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser; 120 V AC
Flussrate 4 l/min
Speisewassertemperatur (angloamerikanisch) 40 °F bis 120 °F
Speisewassertemperatur (metrisch) 4 °C° bis 49 °C°
Zur Verwendung mit (Geräte) Doppelhaltermodul zur Wasseraufbereitung
Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) 0,5 Zoll
Einlassanschluss NPTF (metrisch) 1,3 cm
Eingangsdruck 100 psig
Erfordert 2 Full-Size B -Pure -Patronen
Elektrischer Widerstand 1 bis 10 MΩ·cm (je nach verwendeter Kartusche)
Typ Doppelhaltermodul mit digitalem Reinheitsmesser
Abmessungen (L x B x H) 17,8 x 38,1 x 68,6 cm (7 x 15 x 27 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Höhe (metrisch) 68,6 cm
Spannung 120 V