Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung Artikelnummer.: 11900985
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Artikelnummer. 11900985
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Artikelnummer. 11900985
Marke: Azlon BPB2000P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
  • Autoklavierbar bei 121 °C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) Basis 122 mm
Außendurchmesser (metrisch) 163 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 163 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Laboren, Gewebekulturen oder Umgebungen
Höhe (metrisch) 188 mm
Schritten 200 mL
Menge 1/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA
Scale Blau gedruckte Skala
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung >