Learn More
Azlon™ geradwandige Messbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
- Quadratische Form, mit Rand und großem Ausguss
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
- Entspricht ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 158 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 158 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laborarbeiten |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Schritten | 200 mL |
| Menge | 1/Packung |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C bis +135 °C |
| Mehr anzeigen |