Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  Azlon CP0500P
13.26 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11930985
  • 15.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
  • Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
  • Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
  • Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
±5 ml
B
1/Packung
Hexagonal
360 mm
Polypropylen
ISO 6706
55 mm
5 ml
14,17 in.
Zylinder ohne Graduierung
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung > Kapazität: 500 ml; Graduierungen: 5 ml