Learn More
Lovibond™ Spektralphotometer der Serie PFXi-880
Click to view available options
Typ:
Spektralphotometer
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Zuckerlösungen und Sirupe
Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben
Enthält:
Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Integriertes Heizelement, Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitung, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
- Automatische und nicht-subjektive Farbmessung
- Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
- Abnehmbare 6-Zoll-Probenkammer (153 mm)
- Geeignet zur Verarbeitung heißer Proben mit hohen Schmelzpunkten
- Die Ausgabe entspricht GLP, einschließlich Datum, Uhrzeit, Probe und Anwender-ID
- Erhältlich mit optionaler integrierter Heizeinheit für Proben wie Fette oder Wachse, deren Temperatur konstant über dem Schmelzpunkt gehalten werden muss
- Mit einer Auswahl an Farbskalen
- Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
- Fernsteuerfähig
PFXi-880/CIE
- Für transparente Proben
- Farbskalen: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™-Farbdifferenz, Spektraldaten, xyY-Chromatizitätskoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Säurewaschtest (ASTM D848), optische Dichte (Absorption)
- Für Zuckersirup und Lösungen
- Farbskalen: CIE™ La™ b, Delta E™-Farbdifferenz, ICUMSA-Farbindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN Farbe, Spektraldaten, xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/CIE: Chemikalien, Speiseöle und -fette, Beschichtungen, Wasser- und Abwasser, Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Mineralöle und -wachse, Kunststoffe, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Biere, Malze und Karamelle, medizinisch und klinisch. PFXi-880/S: Zuckerlösungen, Sirup und Honig.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOCS, ISO, ASTM |
| Anschlüsse | USB, LAN, RS232 |
| Display | Farbgrafik |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Spektren-Bandbreite | 10 nm |
| Typ | Spektralphotometer |
| Spannung | 90/240 V |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,69 in. |
| Höhe (metrisch) | 17 cm |
| Mehr anzeigen |