Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marke:  Thermo Scientific™ A48605
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18456538
  • 1490.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Nasseis
Flüssige Suspension
10 mL
Bulk Resin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerODT25-017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberA48605
ChargennummerODT25-011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2022 Catalog NumberA48605
ChargennummerODT25-005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog NumberA48605
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 10 mL