Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVanCE™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 9 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 21005-052130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11572831
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ HPLC-Säulen vereinen die herausragende Leistung unseres HyPURITY 190Å-Silika mit einer C-Umkehrphasenchemie. Diese Spezialpackung mit polar eingebettetem Charakter eignet sich gut für LC/MS-Anwendungen. Die polare Gruppe schützt die Oberflächensilanole vor Wechselwirkungen mit polaren Analyten und bietet alternative Selektivität mit ausgezeichneter Leistung für Verbindungen mit schlechter Peakform mit herkömmlichen alkylgebundenen Phasen wie C18.
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.1 mm
5 μm
200 m²/g
C8
9%
Umkehrphase
50 mm
180 Å
L7
Silika
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVanCE™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Particle Size: 5μm; 50L x 2.1mm I.D.