Learn More
Axygen™ Axypet™ Einkanalpipette
GREENER_CHOICE
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
241.00 € - 264.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Axypet™
Gewährleistung 3 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12642850
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
AP-2
0,2 bis 2 μl
241.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10221010
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
AP-20
2 bis 20 μl
264.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12632850
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
AP-100
10 bis 100 μl
241.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10586890
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
AP-250
50 bis 250 μl
241.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Spezifikation
Spezifikation
1
Axypet™
3 Jahre
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axypet™ Einkanalpipette