Learn More
Axygen™ Axypet™ Einkanalpipette
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
Marke: Axygen™ AP-20
179.64 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Spezifikation
± 3,0/ ± 0,8 % | |
1 | |
Einkanalpipettierer | |
± 1,5/ ± 0,3% |
Kopfform: 200 μl | |
Axypet™ | |
2 bis 20 μl | |
3 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
10Minuten
17Sekunden
7 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
13Minuten
42Sekunden
52