Learn More
Axygen™ Axypet™ Einkanalpipette
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
Marke: Axygen™ AP-2
228.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Spezifikation
± 12,0/ ± 1,5% | |
1 | |
Einkanalpipettierer | |
± 6,0/ ± 0,7% |
Kopfform: 10 μl | |
Axypet™ | |
0,2 bis 2 μl | |
3 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13