Learn More
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter
Provides the essential functions needed for routine pH measurements without complicated features and processes at a budget-friendly price.
Marke: Fisherbrand™ S35922
343.01 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Accumet FE 150 pH-Wert-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -protokollierung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur bzw. Spannung in mV und Temperatur.
- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
- Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
- Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
Spezifikation
Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil (90 bis 240 V, 50/60 Hz) | |
±0,2 ±199,9 ±2 über ±200 | |
Schreiber (±2.000 mV) | |
0 bis 14 | |
0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV über ±200 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatisch oder manuell (0 °C bis 100 °C) | |
100 Datensätze | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Standard-Set |
±0,3 °C | |
±0,01 | |
USA: pH-Wert 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 | |
±1999 mV | |
1 bis 5 mit automatischer Puffererkennung (ABR) | |
0,1 °C | |
Offset in 0,1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ± 5 °C | |
BNC, 2,5 mm-Klinkenstecker, Referenz-Pinspitze, Erdung | |
Bis zu ±150 mV | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
10Minuten
17Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31