Learn More
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke: Eppendorf 3123000098
312.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößerte Volumenanzeige
- Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
- Verwendet das bewährte PhysioCare Concept™ zur Reduzierung der Belastung von Hand und Arm bei der Pipettierung, hält das Gleichgewicht und minimiert die Belastung des Anwenders
- Durch den Schnellverschluss ist der Unterteil besonders leicht abnehmbar und wartungsfreundlich (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten).
- Federbelasteter Spitzenkonus für festen Sitz der Spitze (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten)
- Kann ohne Demontage autoklaviert werden
- Pipettierung von Flüssigkeiten
- Mischen von Flüssigkeiten
- Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
- Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen
Spezifikation
±5 %, ±1.2 %, ±1 | |
Autoklavierbar | |
20 μl-Pipettenspitze | |
Research™ Plus™ | |
2 bis 20 μl | |
Ergonomisch | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen |
20 μl-Pipettenspitzen, 46mm L | |
Hellgrau | |
1 | |
Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen | |
Digital | |
20 μl-Pipettenspitze | |
2, 10, 20 μl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30