Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe, klein
Zur Entsorgung von Spitzen und Röhrchen.
Marke: Bel-Art™ F13166-0001
Beschreibung
- Helles Rot
- Durch eine lange Lasche einfach zu öffnen
- Mit Symbol für biologische Gefahrenstoffe und Feld zur Sterilisationsanzeige bedruckt
- Bestehend aus Polyethylen hoher Dichte mit hohem Molekulargewicht
- Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
- Durch die Größe kann der Beutel zum sicheren Aufheben von Abfall über die Hand gestülpt werden
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe | |
0,43 gal. | |
Zip Tie | |
Ja | |
Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe, Sterilisationsindikator | |
Non-sterile | |
0,72 mil | |
8.5 in. | |
8,5 in. |
Autoklavierbar | |
2 L | |
Rot | |
Zur Entsorgung von Spitzen und Röhrchen. | |
HDPE (hohes Molekulargewicht) | |
0.018 mm | |
28 x 22 cm (11 x 8.5 in.) | |
28 cm | |
22 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe, klein > 1000 Stück/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur