Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 60 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
Marke: Merck PHCC360050
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Bietet eine schnelle und bequeme Methode zum Zählen von Zellen und Partikeln
- Kompatibel mit den 40- und 60 μm Sensoren
- Verwendet das Coutler-Prinzip in einem miniaturisierten, handgeführten Format, das eine schnelle Zellzählung in weniger als 30 Sekunden ermöglicht
- Bereiten Sie eine Verdünnung der Zellkultur vor und verwenden Sie den Zellzähler um eine Probe dieser Verdünnung in den Sensor abzusaugen.
- Zeigt:
- Zellkonzentration
- Durchschnittliche Zellgröße
- Durchschnittliches Zellvolumen
- Histogramm der Größe oder Volumenverteilung
Spezifikation
Scepter™ 3.0-Zellzähler-Sensoren, 60 μm | |
10.000 bis 500.000 Partikel/ml | |
50/Packung |
8 bis 25 μm | |
6 bis 36 μm | |
Zellzählung |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 60 μm Sensors > Menge 50
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido