Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
162.48 € - 932.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen |
Spitzenform | Automatisierung, Rund |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12822283
![]() ![]() |
Axygen™
HT-10-CBK-HTR |
10 μl | Unsteril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
296.97 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12842283
![]() |
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S |
10 μ l | Steril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
323.72 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12852293
![]() ![]() |
Axygen™
HT-10-CBK-STK |
10 μl | Unsteril | Ungefiltert | Stapelgestell |
916.14 €
11520 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12832283
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S |
10 μl | Steril | Gefiltert | Hängende Pipettenspitze |
381.24 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12862283
![]() ![]() |
Axygen™
HT-50-CBK-HTR |
50 μl | Unsteril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
274.97 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12852283
![]() |
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S |
50 μ l | Steril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
299.74 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12892283
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Steril | Gefiltert | Hängende Pipettenspitze |
353.00 €
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12892293
![]() ![]() |
Axygen™
HT-50-CBK-STK |
50 μl | Unsteril | Ungefiltert | Stapelgestell |
932.00 €
11520 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12882283
![]() ![]() |
Axygen™
HT-300-CBK-HTR |
300 μl | Unsteril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
274.97 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12872283
![]() ![]() |
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S |
300 μl | Steril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
299.74 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12832303
![]() ![]() |
Axygen™
HT-300-CBK-STK |
300 μl | Unsteril | Ungefiltert | Stapelgestell |
928.43 €
11520 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12802293
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-300-CBK-HTR-S |
300 μl | Steril | Gefiltert | Hängende Pipettenspitze |
353.00 €
2304 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12832293
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-1000-CBK-HTR-S |
1000 μ l | Steril | Gefiltert | Hängende Pipettenspitze |
235.95 €
1536 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12822293
![]() ![]() |
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-S |
1000 μ l | Steril | Ungefiltert | Hängende Pipettenspitze |
200.41 €
1536 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12812293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR |
1000 μL | Unsteril | Ungefiltert | Hanging Tip Rack | N/A | ||||||
Description
Die leitfähigen Füllstandsmessspitzen sind in vier Größen erhältlich und speziell für den Einsatz mit Hamilton Liquid Handling-Plattformen konzipiert. Sie ermöglichen ein präzises Pipettieren über einen weiten Anwendungsbereich.
- Größen: 10, 50, 300 und 1000 μl
- Steril und nicht steril; Filterspitze ebenfalls erhältlich
- Erhältlich als aufhängbares Spitzengestell, als herkömmliches Tischgestell oder in einem schachtel- und stapelbarem Format
- Vor Ort vollständig automatisierbar; unter strikter Prozesskontrolle hergestellt
- 100 % automatisierte Montage für gleichbleibende Leistung und Qualität
- Aufhängbares Spitzengestell: passend für Hamilton STAR, STARlet™ und STARplus™
- Tisch-Rack: für Microlab STAR und Hamilton Nimbus
Spécification
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Automatisierung, Rund | |
Polypropylen |
Nicht autoklavierbar | |
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen