Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke:  Axygen™ HT-300-CBK-STK
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12832303
  • 928.43 € / 11520 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
  • Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
  • Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
  • Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
  • Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 μl
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen
Automatisierung, Rund
120 Gestelle/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Schwarz
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Stapelgestell
4 Gestelle/Stapel; 30 Stapel/Karton
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen > 96 Well-Spitzen, 300 μl, ohne Filter, unsteril, gestapeltes Spitzengestell, schwarz