Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke: Axygen™ HT-50-CBK-STK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
- Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
Spezifikation
50 μl | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Automatisierung, Rund | |
120 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Stapelgestell | |
4 Gestelle/Stapel; 30 Stapel/Karton | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen > 96 Well-Spitzen, 50 μl, ohne Filter, unsteril, gestapeltes Spitzengestell, schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur