Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke: Axygen™ HT-300-CBK-HTR-S
183.47 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
- Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
Spezifikation
300 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Automatisierung, Rund | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Hängende Pipettenspitze | |
1 Gestell/Packung, 24 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2049007 | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2024 | HT-300-CBK-HTR-S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
11Stunden
10Minuten
35Sekunden
10