Learn More
BD Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar
Selektiver für Pilze durch Zugabe von Antibiotika. BD™ Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein Universalmedium für die Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und säurefreundlichen Mikroorganismen. Wird auch für das Testen von Kosmetika und Lebensmitteln empfohlen.
Marke: BD 210950
Beschreibung
Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein dehydriertes Kulturmedium, das in qualitativen Verfahren zur Kultivierung pathogener und nicht pathogener Pilze, insbesondere Dermatophyten, verwendet wird.
- Die Zugabe von Antibiotika ist eine Modifikation zur Erhöhung der bakteriellen Hemmung.
- Der niedrige pH-Wert von etwa 5.6 ist günstig für das Wachstum von Pilzen und leicht hemmend gegenüber kontaminierenden Bakterien in klinischen Proben.
- Die allgemeinen Kapitel 61 und 62 des USP beschreiben Testmethoden für die Verwendung von Sabouraud-Dextrose-Agar bei der Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests zur Isolierung von Candida albicans aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten.
Spezifikation
BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP | |
2 bis 25 °C | |
Sabouraud-Dextrose-Agar | |
Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Dextrose 40 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |
Beige | |
Dehydriert | |
Agar | |
Züchtung von pathogenen und nicht-pathogenen Pilzkulturen, insbesondere Dermatophyten | |
500 g |