Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
23.13 € - 460.66 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Spitzenform | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Spitzenform | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12511308
|
Axygen™
TR-222-Y-STK |
Unsteril | Gelb | Abgeschrägt | 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste |
270.14 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12655876
|
Axygen™
TR-222-C-STK |
Unsteril | klar | Abgeschrägt | 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste |
270.14 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11314255
|
Axygen™
T-205-WB-C-R |
Nicht steril | Durchsichtig | Genomisch/mit weiter Öffnung | 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
12713119
|
Axygen™
T-205-WB-C-R |
Nicht steril | Durchsichtig | Genomisch/mit weiter Öffnung | 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
334.26 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12501298
|
Axygen™
T-200-C-STK-S |
Unsteril | Durchsichtig | Abgeschrägt, Beveled | 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste |
337.86 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12645455
|
Axygen™
T-200-C-STK-S |
Unsteril | Durchsichtig | Abgeschrägt, Beveled | 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste | N/A | N/A | N/A | |||||
12501308
|
Axygen™
TR-222-C-STK-S |
Steril | klar | Abgeschrägt | 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste |
302.60 €
4800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11314275
|
Axygen™
TE-204-Y-L-R |
nicht steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer | N/A | N/A | N/A | |||||
13197384
|
Axygen™
TE-204-Y-L-R |
nicht steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer |
362.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11324275
|
Axygen™
TE-204-Y-L-R-S |
steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer | N/A | N/A | N/A | |||||
12786619
|
Axygen™
TE-204-Y-L-R-S |
steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer |
460.66 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12796619
|
Axygen™
TE-204-Y-R |
nicht steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer |
307.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11334275
|
Axygen™
TE-204-Y-R |
nicht steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer | N/A | N/A | N/A | |||||
11344275
|
Axygen™
TE-204-Y-R-S |
steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer | N/A | N/A | N/A | |||||
12726729
|
Axygen™
TE-204-Y-R-S |
steril | Gelb | Universal | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer |
358.08 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12551348
|
Axygen™
TE-204-Y |
Unsteril | Gelb | Universal | 500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton |
336.33 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Specifications
200 μl | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform