Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Unsteril
steril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Spitzenform:
Abgeschrägt
Abgeschrägt, Beveled
Genomisch/mit weiter Öffnung
Universal
Menge:
500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Unit Size:
10000 Stück
480 Stück
4800 Stück
960 Stück
Description
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Order Info
dimQuantity
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | ohne Filter |
| Sterilität | steril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Gestell |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | Gestell |
| Menge | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer |
| Show More |