Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Artikelnummer. 12796619 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
nicht steril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Spitzenform:
Abgeschrägt
Abgeschrägt, Beveled
Genomisch/mit weiter Öffnung
Universal
Menge:
500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10000 Stück
480 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12796619
Marke: Axygen™ TE204YR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
  • Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Bestellinformation
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert ohne Filter
Sterilität nicht steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren
Format Gestell
Spitzenform Universal
Verpackung Gestell
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit, Universal Fit, Eppendorf Compatible
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 10, 50, 100 μl