Learn More
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 1200 x 750 x 750 mm
Artikelnummer. 15548555
Click to view available options
:
Enthält: Trespa TopLab Plus Arbeitsplatte
Artikelnummer. 15548555
Marke: Koettermann™ 50500062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 1200 x 750 x 750 mm, ist ein freistehender Tisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und C-förmigen Beinen.
  • Tisch mit C-förmigen Beinen
  • Trespa TopLab Plus Arbeitsplatte
Spezifikation
Produkttyp Verbraucher
Tiefe (metrisch) 750 mm
Höhe (metrisch) 750 mm
Enthält Trespa TopLab Plus Arbeitsplatte
Montageart Beine Typ C
Breite (metrisch) 1200 mm