Learn More
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 1500 x 750 x 750 mm
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 1500 x 750 x 750 mm, ist ein freistehender Tisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und C-förmigen Beinen.
Marke:  Koettermann™ 505-00057
Artikelnummer. 15598545
  • 1245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tisch mit C-förmigen Beinen
  • TopResist-Arbeitsplatte
Spezifikation
Spezifikation
Verbraucher
750 mm
Beine Typ C
750 mm
TopResist-Arbeitsplatte
1500 mm
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 1500 x 750 x 750 mm > Enthält: TopResist-Arbeitsplatte