Learn More
Axygen™ Pipettenspitzen mit 10 μl-Mikrovolumen, ungefiltert
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel.
Marke: Axygen™ TXL-10-R
51.18 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen-Spitzen
- Mikrovolumen
- Lange Länge
- Maxymum Recovery Technologie für äußerst geringe Retention
- Geeignet für zahlreiche Ein- und Mehrkanalpipetten
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen
Spezifikation
0.5 bis 10 μl | |
Unsteril | |
USP 3127 | |
Racks | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Mikrovolumen, extralang, Mikrovolumen | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31