Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 10 μl
100 bis 1250 μl
100 bis 1250 μl
5 bis 300 μl
5 bis 300 mu;l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Abgeschrägt
Abgeschrägte Enden
Extra lang
Micro Point
Mikrospitze
Format:
Aufklappbares Gestell
Bulk
Klapp-Gestell
Nachfüllpackung
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
Das Nachfüllsystem bietet eine komplette Linie von MicroPoint Universalpipettenspitzen.
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format. Das robuste, unbiegsame Designsorgt für eine sichere Abdichtung an jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.25 Zoll |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Reinigungsnachweise | RNase-, DNase- und DNA-frei |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Extra lang |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.