Learn More
Systec™ Autoklavieren
Diese Tisch- und Standautoklaven eignen sich für zahlreiche Mediensterilisationsanwendungen und bieten Möglichkeiten für jedes Budget. Systec™ Autoklaven eignen sich optimal zur Prozessoptimierung sowie zur validierbaren Sterilisation bei Laboranwendungen.
N.V. - 7542.90 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Stromstärke 16 A
Frequenz 50/60 Hz
Schnittstelle RS-232/RS-485
Betriebsdruck 3 bis 10 bar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12032959
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1055
VX-55 60 l (gesamt), 55 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10315353
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1945
DX-45 50 l (gesamt), 45 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10029592
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1565
DE-65 70 l (gesamt), 65 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10020163
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1295
VE-95 104 l (gesamt), 95 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
12052979
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1320
VE-120 130 l (gesamt), 120 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10327652
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
2150
D-150 162 l (gesamt), 150 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10542275
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1523
DE-23 23 L (nominal); 25 L (total) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10591893
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1150
VX-150 166 l (gesamt), 150 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10790275
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Systec™
1120
VX-120 137 l (gesamt), 120 l (nominal)
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (Mit Ausnahme von Systec D-23)
  • LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
  • Modellabhängig zwischen 3 und 25 Sterilisationsprogramme
  • Flexible PT-100-Temperatursonde
Systec V-Reihe Von oben beladbare, vertikale Autoklave
  • In 8 verschiedenen Größen mit einem Kammervolumen von 40 bis 150 Liter
  • Herausragend durch kleine Stellfläche und großer Kammerkapazität
  • Optimale Beladungskapazität mit den meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Systec D-Reihe Von vorne beladbare Tischautoklave
  • In 7 Größen mit Kammerkapazitäten von 23 bis 200 Liter lieferbar
  • Außen kompakt, aber mit idealen Kammerkapazitäten im Inneren
  • Jede Größe verfügt über eine ideale Beladungskapazität für die meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
50/60 Hz
3 bis 10 bar
16 A
RS-232/RS-485
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Systec™ Autoklavieren