Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
18.95 € - 1100.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Europäische Norm EN 149 für filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln |
---|---|
Zertifizierungen (EN) | EN 149 |
Farbe | White |
Design Type | Becher/geformt |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17608526
|
3M™
7100258912 |
FFP1 | Nein | Individually Packaged |
29.75 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17698516
|
3M™
7100258911 |
FFP1 | Ja | Individually Packaged |
18.95 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17688516
|
3M™
7100258910 |
FFP2 | Nein | Individually Packaged |
56.20 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17678516
|
3M™
7100258909 |
FFP2 | Ja | Individually Packaged |
36.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17668516
|
3M™
7100258908 |
FFP3 | Nein | Individually Packaged |
117.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17618526
|
3M™
7100258913 |
FFP3 | Ja | Individually Packaged |
73.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17217890
|
3M™
7100241313 |
FFP2 Partikel | Nein | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Einzelverpackung
- geniales 3-teiliges Design
- geprägte Oberseite
- Innovative Kinnlasche
- spezielle Gestaltung der Nasenregion
Spezifikation
Europäische Norm EN 149 für filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln | |
White | |
Ja | |
Mehrzweck-Atemschutzmaske | |
Polypropylen | |
Polyisopren | |
Sculpted | |
Non-sterile | |
No |
EN 149 | |
Becher/geformt | |
Polypropylene | |
Universal | |
Ja | |
Aluminium, Polyurethane | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
9310+, 3-panel |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre ab Herstellungsdatum