Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
Marke:  3M™ 7100258908
66.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24304" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17668516
  • 116.48 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Geprägte Oberseite
  • Einzelverpackung
  • Ausgeklügeltes 3-lagiges Design
  • Innovative Kinnlasche
  • Geformte Nasenplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+ > Atemschutzgerät; Ventil: Nein; Zugewiesener Schutzfaktor (APF): FFP3; Modell: 9330+