Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
Marke:  3M™ 7100258910
33.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24304" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17688516
  • 56.16 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Geprägte Oberseite
  • Einzelverpackung
  • Ausgeklügeltes 3-lagiges Design
  • Innovative Kinnlasche
  • Geformte Nasenplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+ > Atemschutzgerät; Ventil: Nein; Zugewiesener Schutzfaktor (APF): FFP2; Modell: 9320+