Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Probenspritze
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell.
Marke:  Invitrogen™ 100022591
Artikelnummer. 15328696
  • 168.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™
1 Syringe
Probenehmerspritze für Durchflusszytometer
Bei Raumtemperatur lagern.
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Name des Produkts
Invitrogen™ Attune™ NxT Probenspritze > 1 Syringe