Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen Artikelnummer.: 10257871
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen
Artikelnummer. 10257871
100 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Artikelnummer. 10257871
Marke: Karl Hecht™ 49102018
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum einfachen und bequemen Spülen von Laborgläsern. Karl Hecht™ Assistent™ Waschflaschen werden aus Polyethylen-Kunststoff hergestellt.
  • Flexibel
  • Mit Sprühröhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Kunststoff
Menge 10Pack.
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifiziert
Produkttyp Sprühflasche
Verschlusstyp Schraube mit Sprühröhrchen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen >