Learn More
Kartell™ Sprühflasche
5.20 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
1000 ml
Beschreibung
Effizientes Dosieren und Sprühen von Flüssigkeiten. Die Kartell™ Sprühflasche eignet sich ideal zum Dispensieren einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reinigungsmitteln, Kosmetika und chemischen Spezialitäten. Die Flasche hat einen Zerstäuber mit einer verstellbaren Düse.
- Einstellbare Zerstäuber
- HDPE
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml |
Höhe (metrisch) | 271 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 90 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 22.5 mm |
Material | Kunststoff |
Auskleidungsmaterial | HDPE |
Abbildung nur ein Beispiel – der Sprühkopf kann anders aussehen