Learn More
Fisherbrand™ Sterile Zellsiebe
Steril und sofort zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben einsatzbereit. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ 22363548
Beschreibung
Mit Hilfe von Fisherbrand™ Zellsieben isolieren Sie blitzschnell primäre Zellen für Ein-Zellen-Suspensionen. Steril und gebrauchsfertig zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Schnelle Isolierung von primären Zellen- Schnelle, einfache Alternative zu Gewebefiltration
- Dissoziiert Zellen zuverlässig aus Klumpen oder Primärgewebe
- Erhalten Sie durchweg eine Suspension vereinzelter Zellen
- Ideal zur Präparation von:
- Suspension vereinzelter Zellen aus Stammzellen und Primärzellen (Blut, Gewebe, Krebs)
- Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
- Gefrierstammkulturen
- Filtern von agglutinierenden Proteinen aus inaktivierten Seren
- Robustes Nylonnetz mit gleichmäßig verteilten Poren für gleichbleibende Ergebnisse
- Gammasterilisiert und nicht zytotoxisch, um die Unversehrtheit der Probe zu bewahren
- Verfügt über eine erweiterte Lippe für die einfachere Handhabung mit einer Pinzette
- Der farbkodierte Rahmen aus Polypropylen mit Lasche ermöglicht die einfache Handhabung und Identifizierung
- Einzeln verpackter, sofort einsatzbereiter Einwegartikel
Spezifikation
Nylon | |
Weiß | |
Zellenfilter | |
Konische Röhrchen, 50 ml |
Ja | |
Polypropylen | |
Steril | |
70 μm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen