Learn More
Buerkle™ Drucklose LDPE-Sprühflaschen mit dauerhafter Handpumpe
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Medienberührende Teile PP, PE und Edelstahl
- Flasche aus LDPE
- Düsendurchmesser 0,6 mm
- Sprühvolumen pro Hub: 1,2 ml ±0,1
- Einstellbare Sprühdüse
- Temperatur max 30 °C
- Die Funktion der einzelnen Sprühgeräte wird während der Herstellung getestet
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labore, Produktion, Freizeit, Haushalt und geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Reinigungsmittel |
| Enthält | Patentiertes Entlüftungsventil, dauerhafte Handpumpe |
| Material | LDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | 30 °C |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 240 mm |
| Verschlusstyp | Spray |