Learn More
Tocris™ ASB 14780
Potent and selective cytosolic phospholipase A2 alpha (cPLA2α) inhibitor; active in vivo; orally bioavailable
Marke: Tocris™ 6316/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ASB 14780 is a potent and selective cytosolic phospholipase A2 alpha (cPLA2α) inhibitor (IC50 = 20 nM). Selective for cPLA2α over secreted PLA2α (sPLA2α; exhibits no inhibition at 10 μM). Inhibits cPLA2α-dependent inflammatory responses in vitro in guinea pig and human whole-blood assays. Improves diet-induced liver injury and CCl4-induced hepatic fibrosis in vivo. Orally bioavailable.
Spezifikation
3-(3-Phenethyl-1-(4-phenoxyphenyl)-1 H-indol-5-yl)propanoic acid tris salt | |
5 mg | |
C31H27NO3.C4H11NO3 |
1069046-00-9 | |
Phospholipase Inhibitors | |
0.98 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris™ ASB 14780 > 5 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur